蒸気密度
9.3 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379824-VAR:
379824-BULK:
379824-5G:4548173939216
379824-25G:4548173939209
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
開始剤の選択方法や安定剤除去など、一般的なFAQをまとめました。
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
プロトコル
コロイド結晶鋳型として使用できる単分散かつ表面活性剤を含まないポリマー球を簡便に作製することができます。代表的な乳化剤フリー合成法によるポリメタクリル酸メチルやポリスチレンの調製法を用いて、直径数百ナノメートルの球を作製します。
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.