Merck
906735
Sigma-Aldrich
過硫酸カリウム
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
別名:
ペルオキソ二硫酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2S2O8
CAS番号:
分子量:
270.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352120
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
蒸気密度
9.3 (vs air)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals: ≤0.001%
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
906735-500G:
906735-VAR:
906735-100G:
906735-1KG:
906735-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.