グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (iodometric)
フォーム
solid
有効性
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
密度
2.48 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1150 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Entire chloride: ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.