Merck
60489
Sigma-Aldrich
ペルオキソ二硫酸カリウム
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
別名:
過硫酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2S2O8
CAS番号:
分子量:
270.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (RT)
形状
powder or crystals
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
forensics and toxicology
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペルオキソ二硫酸カリウムは、過硫酸カリウム(K2S2O8)とも呼ばれます。酸化剤および重合開始剤として有機合成でよく使われます。
アプリケーション
ペルオキソ二硫酸カリウムは、以下の用途に使用できます:      
  • アクリルアミドのラジカル重合によるポリアクリルアミド合成時の重合開始剤      
  • アトラジン水溶液の光化学的酸化における酸化剤
K2S2O8は、以下のプロセスにも使用できます:      
  • K2S2O8-AgSCF3触媒システムは、穏やかな条件下での不活性C(sp3)-H結合の直接トリフルオロメチルチオ化に使用されます。このプロセスでのK2S2O8の使用が、C-H結合の活性化とAgSCF3の酸化に重要な役割を果たします。
  • K2S2O8-FeCl3は、チオシアン酸アンモニウムを用いた2H-インダゾールのチオシアン化に使用されます。
その他情報
溶融によって分解するための酸化剤です
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60489-1KG-F:4548173944593
60489-6X1KG-F:
60489-BULK-F:
60489-250G-F:4548173944609
60489-6X250G-F:
60489-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Huan Niu et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(7), 3175-3180 (2011-01-18)
A novel label free electrochemiluminescence (ECL) immunosensor based on the ECL of peroxydisulfate solution for detection of α-1-fetoprotein (AFP) has been developed. For this proposed immunosensor, L-cysteine was firstly electrodeposited on the gold electrode surface, which promoted the electron transfer
Monica H Kåredal et al.
Journal of proteome research, 9(11), 5620-5628 (2010-09-08)
Hairdressers are frequently exposed to bleaching powder containing persulfates, a group of compounds that may induce hypersensitivity in the airways. The mechanism causing this reaction is not clear. The aim of this study was to identify changes in the nasal
Bernaurdshaw Neppolian et al.
Water research, 44(12), 3687-3695 (2010-04-27)
The sonochemical oxidation of As(III) in the presence of peroxydisulfate ion (PDS) has been investigated. Sulfate anion radicals and OH radicals produced during acoustic cavitation readily oxidized As(III) to As(V) in an aqueous environment. The rate of oxidation of As(III)