Merck
ZWBASE012
Milli-Q
ROCare
Base cleaning chemical for removing organics, grime and slime from RO membranes
別名:
ROCare B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
removes organics, grime and slime from RO membranes
包装
pkg of 12 packs
保管条件
dry at room temperature (Tightly closed)
適合性
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ROCare Bは、逆浸透(RO)メンブレン表面に蓄積した有機物質の一部または大部分を効果的に除去することで、浄水装置の寿命と性能を保証する、実験室浄水装置用消耗品です。
このベース洗浄剤はパウチに入った状態で提供され、使用後に空のパウチを取り出します。有機物の蓄積により浄水装置からメッセージが出た場合、RO%除去率が5%を超えて低下した場合、またはRO透過流量が10%を超えて低下した場合に、定期的に使用します。
アプリケーション
ROCare Bベース洗浄剤パウチは、Elix® Advantage、Milli-Q® HR7000、Milli-Q ®HX7000、及びMilli-Q® IX7003/05/10/15浄水装置をサポートするROメンブレンを保護します。
特徴および利点
  • 有機物、垢および粘液を除去するためのベース洗浄剤
  • pH 10
  • 12包入り
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NACLZWBASE012/12:
ZWBASE012:
試験成績書(COA)