由来生物
Streptomyces sp. ( Streptomyces avidinii)
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
形状
liquid
比活性
≥17 units/mg protein
分子量
~52 kDa
包装
pkg of 1 mg (11721666001)
pkg of 5 mg (11721674001)
メーカー/製品名
Roche
濃度
70-90%
テクニック
protein array: suitable
protein purification: suitable
不純物
6-7% water
pH範囲
5.0-9.0
pI
7.4-7.7 (two main bands)
溶解性
water: 10 mg/L (mA405=100)
適合性
suitable for immunological tests
UniProtアクセッション番号
輸送温度
cooler
保管温度
-10 to -25°C
詳細
ストレプトアビジンは、非常に多用途のタンパク質であり、Streptomyces avidiniiにより天然に産生されます。ビオチンに対して強い親和性を示し、非共有結合でありながら堅牢な結合相互作用を形成します。このユニークな特性により、ストレプトアビジンは、ウェスタンブロッティング、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)、免疫組織化学などのさまざまな生物学的検出システムにとって理想的な選択肢となっています。
アプリケーション
固相(例えば、マイクロプレート、ビーズ等)のコーティングに組換えストレプトアビジンを使用します。普遍的な免疫学的検出システム(ストレプトアビジン/ビオチンシステム)のビオチン標識ハプテンおよび抗体も同様です。
シーケンス
ストレプトアビジンは、約13 kDの4つのサブユニットで構成される分子量約53 kDのテトラマーであり、それぞれが単一のビオチン結合部位を含んでいます。
各サブユニットには6つのチロシン残基があります。このタンパク質には炭水化物が含まれていません。
各サブユニットには6つのチロシン残基があります。このタンパク質には炭水化物が含まれていません。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.9で1 μgのD-ビオチンに結合します。
物理的形状
白色の凍結乾燥物;20 mMリン酸カリウム、pH 6.5溶液を凍結乾燥
タンパク質:0.7 ± 0.1 mg タンパク質凍結乾燥物(A282=3.1)
KD:10~15M
タンパク質:0.7 ± 0.1 mg タンパク質凍結乾燥物(A282=3.1)
KD:10~15M
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Production of Recombinant Streptavidin and Optimization of Refolding Conditions for Recovery of Biological Activity
Reports of Biochemistry and Molecular Biology, 6(2), 178-185 (2018)
Automated combinatorial process for nanofabrication of structures using bioderivatized nanoparticles.
Journal of the Association for Laboratory Automation, 5, 267-276 (2007)
Nature photonics, 15(5), 361-366 (2021-05-07)
We introduce MINSTED, a fluorophore localization and super-resolution microscopy concept based on stimulated emission depletion (STED) that provides spatial precision and resolution down to the molecular scale. In MINSTED, the intensity minimum of the STED doughnut, and hence the point
Methods in enzymology, 430, 247-264 (2007-10-05)
A growing number of biophysical techniques use immobilized reactants for the quantitative study of macromolecular reactions. Examples of such approaches include surface plasmon resonance, atomic force microscopy, total reflection fluorescence microscopy, and others. Some of these methods have already been
Nature biotechnology, 41(4), 569-576 (2022-11-08)
Super-resolution techniques have achieved localization precisions in the nanometer regime. Here we report all-optical, room temperature localization of fluorophores with precision in the Ångström range. We built on the concept of MINSTED nanoscopy where precision is increased by encircling the