安全性情報
L5380
Sigma-Aldrich
エンドウPisum sativum(エンドウマメ)由来レクチン
lyophilized powder
別名:
Pisum sativum由来アグルチニン, PSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
形状
lyophilized powder
品質水準
有効性
<20 μg/mL per mL agglutination activity
組成
Protein, ≥70% biuret
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
PSAは血液型特異的ではありませんが、末端α-D-マンノシル基に対し親和性を示します。 PSAはコンカナバリンAに類似したマイトジェンです。
調製ノート
コンジュゲートはアフィニティ精製レクチンから作製されています。
Purified by affinity chromatography.
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L5380-5MG:
L5380-2MG:
L5380-BULK:
L5380-1MG:
L5380-5MG-PW:
L5380-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Taha Azad et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 29(6), 1984-2000 (2021-02-13)
The ongoing COVID-19 pandemic has highlighted the immediate need for the development of antiviral therapeutics targeting different stages of the SARS-CoV-2 life cycle. We developed a bioluminescence-based bioreporter to interrogate the interaction between the SARS-CoV-2 viral spike (S) protein and
H J Hoffmann et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 33(7), 930-935 (2003-07-16)
Atopy is closely associated with the cellular T helper type-2 (Th2) phenotype, that is dominated by the pleiotrophic cytokine IL-4. The cellular source of IL-4 has yet to be determined, although basophils have been proposed. Eosinophils and mast cells are
Shenae L Cafe et al.
Bio-protocol, 10(14), e3689-e3689 (2021-03-05)
The acrosome reaction is a highly regulated exocytotic event that primes spermatozoa for successful fertilization. Upon induction, acrosomal exocytosis proceeds via a wave of vesiculation that radiates across the sperm head, destabilizing the acrosomal vesicle and resulting in the release
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.