グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
品質
function tested
mp
50-53 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C52H100N2O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39-45-53(46-40-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)51(55)47-57-48-52(56)54(49-41-35-33-36-42-49)50-43-37-34-38-44-50/h49-50H,3-48H2,1-2H3
InChI Key
CLLKVTAGSOWKHA-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21198-250MG-F:
21198-BULK-F:
21198-VAR-F:
21198-50MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック