Merck
00744
Supelco
マグネシウムイオノフォアVII
Selectophore, function tested
別名:
4,13-[ビス(N-アダマンチルカルバモイル)アセチル]-1,7,10,16,テトラオクサ-4,13-ジアザシクロオクタデカン, K22B5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H60N4O8
CAS番号:
分子量:
700.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
品質
function tested
mp
85-90 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CC(=O)N1CCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)CC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)NC56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C38H60N4O8/c43-33(39-37-21-27-13-28(22-37)15-29(14-27)23-37)19-35(45)41-1-5-47-9-10-49-7-3-42(4-8-50-12-11-48-6-2-41)36(46)20-34(44)40-38-24-30-16-31(25-38)18-32(17-30)26-38/h27-32H,1-26H2,(H,39,43)(H,40,44)
InChI Key
IPVOJCDBVJUPRP-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
その他情報
優れた選択制を持つMg-イオン透過担体です。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00744-BULK-F:
00744-10MG-F:
00744-100MG-F:
00744-5MG-F:
00744-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Design and Synthesis of Calcium and Magnesium Ionophores Based on Double-Armed Diazacrown Ether Compounds and Their Application to an Ion-Sensing Component for an Ion-Selective Electrode
Suzuki, K., et al.
Analytical Chemistry, 67, 324-324 (1995)
L Lvova et al.
Analytica chimica acta, 988, 96-103 (2017-09-17)
A systematic study of a series of diaza-18-crown-6 8-hydroxyquinoline (DCHQ) chemosensors, devoted to Mg(II) ion detection, was performed. Functionalization of DCHQ by peripheral substituents allowed the development of novel all-solid-state optodes via inclusion inside PVC-based polymeric films. The influence on
A Comparison of Neutral Mg2+-Selective Ionophores in Solvents Polymeric Membranes: Complex Stoichiometry
Zhang, W., et al.
Analytical Sciences, 16, 11-18 (2000)