Merck
50845
Sigma-Aldrich
グラミシジンA Bacillus brevis由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
6461131
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51283112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Bacillus brevis
品質水準
フォーム
solid
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc7c[nH]c8ccccc78)C(=O)NCCO
InChI
1S/C99H140N20O17/c1-51(2)37-73(109-86(123)59(17)107-81(122)49-105-96(133)82(55(9)10)106-50-121)89(126)108-60(18)87(124)117-84(57(13)14)98(135)119-85(58(15)16)99(136)118-83(56(11)12)97(134)116-80(44-64-48-104-72-34-26-22-30-68(64)72)95(132)112-76(40-54(7)8)92(129)115-79(43-63-47-103-71-33-25-21-29-67(63)71)94(131)111-75(39-53(5)6)91(128)114-78(42-62-46-102-70-32-24-20-28-66(62)70)93(130)110-74(38-52(3)4)90(127)113-77(88(125)100-35-36-120)41-61-45-101-69-31-23-19-27-65(61)69/h19-34,45-48,50-60,73-80,82-85,101-104,120H,35-44,49H2,1-18H3,(H,100,125)(H,105,133)(H,106,121)(H,107,122)(H,108,126)(H,109,123)(H,110,130)(H,111,131)(H,112,132)(H,113,127)(H,114,128)(H,115,129)(H,116,134)(H,117,124)(H,118,136)(H,119,135)/t59-,60-,73+,74+,75+,76+,77-,78-,79-,80-,82-,83+,84+,85-/m0/s1
InChI Key
ZWCXYZRRTRDGQE-LUPIJMBPSA-N
Amino Acid Sequence
HCO-X-Gly-L-Ala-D-Leu-L-Ala-D-Val-L-Val-D-Val-L-Trp-D-Leu-L-Trp-D-Leu-L-Trp-D-Leu-L-Trp-NHCH2CH2OH
詳細
グラミシジンAは、Bacillus brevis(バシラスブレビス)によって産生される線形ペンタデカペプチド抗生物質です。膜貫通たんぱく質には、LおよびD残基が交互にある左巻きヘリックスが含まれます。
化学構造:ペプチド
アプリケーション
グラミシジンAは、細菌の細胞壁透過性と一価カチオンチャネル生成の研究に使用されています。グラミシジンは、T7ファージDNAの転写を阻害し、膜結合上皮アデノシントリホスファターゼを阻害し、in vitroでヒトリンパ球芽細胞形成を抑制し、ラットモデルで心臓同種移植片の生存時間を延ばすことも示されています。また、空気-水界面におけるリン脂質吸着における役割の研究にも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
グラミシジンAは、細菌細胞膜の透過性を高め、無機一価カチオンが無制限に移動できるようにします。そのため、細胞質と細胞外環境の間のイオン勾配が破壊されます。グラミシジンAは中性担体として機能し、脂質二重層を横切るイオン流出の確立を助けます。
グラミシジンAはポリペプチド系抗生物質であり、生体膜に単一イオンの一価陽イオンチャネルを形成します。
包装
100 mg
その他情報
容器は、乾燥してよく換気された場所にしっかり密閉して保持します。水分に敏感です。不活性ガスの中で保管します。乾燥した場所に保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
50845-100MG:
50845-BULK:
50845-5MG:
50845-500MG:
50845-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of gramicidin-A on the adsorption of phospholipids to the air?water interface.
Biswas S C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1717(1), 41-49 (2005)
Gramicidin S: A Potent Inhibitor of Membrane-bound Epidennal Adenosine Triphosphatase from Nicotiana tabacum L. Leaves.
Kunihiro Kasamo
Plant & Cell Physiology, 23, 195-204 (1982)
T Hirano et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 273(1), 223-229 (1995-04-01)
Linear polypeptide antibiotic gramicidin is known to interact with the cell membrane and deregulate cation exchange. Because perturbation of cell membrane function may suppress the immune cell network, the authors investigated the effects of gramicidin on lymphocyte blastogenesis in vitro
R Fisher et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(4), 1045-1048 (1982-02-01)
Gramicidin, a peptide antibiotic produced by Bacillus brevis, inhibits initiation of transcription by RNA polymerase (nucleosidetriphosphate:RNA nucleotidyltransferase, EC 2.7.7.6). We show here that the presence of gramicidin causes an increase in the rate of cleavage of the sigma subunit of
Vitaliy Oliynyk et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(8), 2733-2740 (2013-01-17)
We report a robust and versatile membrane protein based system for selective uptake and release of ions from nanoporous particles sealed with ion-tight lipid bilayers of various compositions that is driven by the addition of ATP or a chemical potential