APIファミリー
tyrothricin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1=O)Cc6ccccc6)CC(C)C)CCCN)C(C)C)Cc5ccc(cc5)O)CCC(=O)O)CC(=O)N)Cc4ccccc4)Cc3ccccc3
InChI
1S/C65H85N11O13/c1-38(2)32-49-60(84)74-52(36-42-20-12-7-13-21-42)65(89)76-31-15-23-53(76)63(87)73-51(34-41-18-10-6-11-19-41)61(85)70-47(33-40-16-8-5-9-17-40)57(81)48(37-54(67)78)71-59(83)46(28-29-55(79)80)68-50(35-43-24-26-44(77)27-25-43)62(86)75-56(39(3)4)64(88)69-45(22-14-30-66)58(82)72-49/h5-13,16-21,24-27,38-39,45-53,56,68,77H,14-15,22-23,28-37,66H2,1-4H3,(H2,67,78)(H,69,88)(H,70,85)(H,71,83)(H,72,82)(H,73,87)(H,74,84)(H,75,86)(H,79,80)/t45-,46-,47+,48-,49-,50-,51-,52+,53-,56-/m0/s1
InChI Key
NLJVXZFCYKWXLH-DXTIXLATSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
T3000000:
T3000000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)