製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
ZDPIZLCVJAAHHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Bovine muscle, animal tissues and eggs by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HILIC-MS/MS).
- Environmental water samples by on-line solid phase extraction (SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).
- Chicken processed foods and muscles by solid-supported liquid extraction (SLE) clean-up and LC-MS/MS.
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33988-BULK-R:
33988-VAR-R:
33988-100MG-R:4548173356044
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック