APIファミリー
narasin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H]([C@H](C[C@@H]([C@@H]1[C@@H](CC)C(=O)O)C)C)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@@H]([C@H]2O[C@@]3(O[C@]4(O[C@@](CC4)([C@@H]5O[C@H]([C@@](CC5)(O)CC)C)C)[C@@H](C=C3)O)[C@@H](C[C@@H]2C)C)CC)C
InChI
1S/C43H72O11/c1-12-30(35(46)27(8)34(45)28(9)36-23(4)21-24(5)37(51-36)31(13-2)39(47)48)38-25(6)22-26(7)42(52-38)18-15-32(44)43(54-42)20-19-40(11,53-43)33-16-17-41(49,14-3)29(10)50-33/h15,18,23-34,36-38,44-45,49H,12-14,16-17,19-22H2,1-11H3,(H,47,48)/t23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37+,38-,40-,41+,42-,43-/m0/s1
InChI Key
VHKXXVVRRDYCIK-CWCPJSEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Monensin
- Monensin Granulated
- Monensin Sodium
- Monensin Type A Medicated Article
- Narasin Granular
- Narasin Type A Medicated Article
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1457458-125MG:4548173962108
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック