Merck
32481
Supelco
ハロフジノン 臭化水素酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
trans-(±)-7-ブロモ-6-クロロ-3-[3-(3-ヒドロキシ-2-ピペリジニル)-2-オキソプロピル]-4(3H)-キナゾリノン 一臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17BrClN3O3 · HBr
CAS番号:
分子量:
495.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Br.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
InChI Key
SJUWEPZBTXEUMU-LDXVYITESA-N
詳細
臭化水素酸ハロフギノンは、フェブリフギンの合成アルカロイド誘導体であり、家禽類のコクシジウム症に対して広く使用されています。新生血管の生成に拮抗するか、または生成を阻害することによって血管吻合部における内膜の過形成を防止できる特異的コラーゲンI型阻害剤です。
アプリケーション
本分析標準品は、以下の用途に使用されています:
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とタンデム質量分析(MS/MS)による、60点の飼料サンプル中の11種類の抗コクシジウム剤の多成分一斉分析
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法(LC-MS/MS)による、動物飼料サンプル中の15種類の許可/禁止される抗コクシジウム剤の同時測定
  • 固相抽出(SPE)後のUHPLC-MS/MS法による、地表面水および地下水サンプル中の26種類の抗コクシジウム剤の検出と測定
  • LCと高分解能質量分析(HRMS)を用いたブタ飼料サンプル中の48種類の抗菌化合物の分析(4)さまざまな動物筋肉サンプル中の20種類の抗コクシジウム剤を測定するためのLC-MS/MS法の開発
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
32481-BULK:
32481-10MG:4548173308333
32481-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sumbul Afroz et al.
Frontiers in immunology, 11, 1831-1831 (2020-09-10)
Nutrient sensor GCN2 plays a crucial role in the maintenance of cellular homeostasis during the condition of amino acid deprivation. Dysfunction in the GCN2 signaling underlies several chronic metabolic diseases. Recent studies highlight the anti-viral potential of GCN2 against RNA
Halofuginone, a specific collagen type I inhibitor, reduces anastomotic intimal hyperplasia.
Choi, Eric T., et al.
Archives of Surgery (Chicago, Ill. : 1960), 130 (3), 257-261 (1995)
Anticoccidial effect of halofuginone hydrobromide against Eimeria tenella with associated histology
Zhang, De-Fu, et al.
Parasitology Research, 111 (2), 695-701 (2012)
Guillaume Morin et al.
Cells, 9(8) (2020-07-28)
Nowadays, aquaculture provides more than 50% of fish consumed worldwide but faces new issues that challenge its sustainability. One of them relies on the replacement of fish meal (FM) in aquaculture feeds by other protein sources without deeply affecting the
Yu-Hui Li et al.
Molecular medicine reports, 20(4), 3131-3139 (2019-08-23)
Advanced glycation end products (AGEs) have been reported to serve an important role in the stiffening of cardiac tissues and myocardial cell injury. Serious myocardial cell injury can result in various heart diseases with high mortality. Halofuginone (HF), which possesses