組成
agar, 15 g/L
cycloheximide, 0.05 g/L
esculin, 1 g/L
nalidixic acid, 0.25 g/L
pancreatic digest of gelatin, 10 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 15 g/L
yeast extract, 30 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
slightly selective and differential for Enterococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
17185-VAR:
17185-500G:4548173919478
17185-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック