5.08739
Cycloheximide
InSolution, ≥98%
別名:
InSolution Cycloheximide, High Purity, 4-(( R)-2-((1 S,3 S,5 S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl)piperidine-2,6-dione, Actidione, 4-((R)-2-((1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl)piperidine-2,6-dione, Actidione
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
生物化学的/生理学的作用
translocase enzyme
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Lu, Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Cotter, T.G., et al. 1992. Anticancer Res.12, 773.
Takano, Y.S., et al. 1991. J. Pathol.163, 329.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3