認証
according to ISO 7899-2:2000
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 10 g/L
disodium hydrogen phosphate monohydrate, 4 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
sodium azide, 0.4 g/L
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, 0.1 g/L
tryptose, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物