認証
according to ISO 7899-2:2000
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
bacteriological agar, 15.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
ox bile, 10.0 g/L
peptone, 3.0 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tyrptone, 17.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
最終pH
7.1±0.1 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
Enterococcus spp.
Streptococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
72678-VAR:
72678-BULK:
72678-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック