安全性情報
77365
Supelco
Fluoride Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L fluoride in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
イオンクロマトグラフィーに基づく分析技術のキャリブレーション時に使用することを目的としています。
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証に基づいて製造
  • NISTやBAMなどの国際的に認められている機関を通じて、SI単位モルまで追跡可能
  • 安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)を添付
  • 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • アルミニウム製バッグに密封されたHDPEボトルでご用意
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
アナリシスノート
F-の水溶液(1000 mg/L。高純度NaFおよび水)を含有)。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77365-100ML-BULK:
77365-BULK:
77365-VAR:
77365-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Quantification of halide in ionic liquids using ion chromatography
Villagran C, et al.
Analytical Chemistry, 76, 2118-2123 (2004)
資料
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
この研究では、飲料水のIC分析のための超純水の適合性を検討しました。無機イオンと消毒副生成物(DBP)を評価しました。