安全性情報
1.09869
Supelco
Fluoride standard
1000 mg F (KF in H₂O) Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
製品種目
Titrisol®
テクニック
ion chromatography: suitable
pH
8.4 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
content (F⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with Lanthannitrat solution (traceable to NIST SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1