Merck
STBMFTM12
Millipore
液状チオグリコール酸培地
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
別名:
チオグリコール酸ブロス, 液状チオグリコール酸培地, 液状チオグリコール酸培地(FTGM)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
認証
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質水準
無菌性
sterile; autoclaved
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
bottle of
ボトルの最大容量
125 mL
ボトルの容量
100 mL , filling volume
入力
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1 °C
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
anaerobic bacteria
nonselective for
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
液状チオグリコール酸培地(FTM)は、メルクのSTERITEST®ソリューションの重要な要素です。この培地の組成と成長能力は、欧州薬局方(EP)2.6.1、米国薬局方(USP)71および日本薬局方(JP)4.06に準拠しています。メルクの製造手法が、最高レベルの品質を培地にもたらし、精度を改善し、不正な解釈や誤った結果のリスクを大幅に削減します。液体は淡黄色で若干乳白色を帯び、粘性があり、ピンク色のリングが≤1 cmで浮遊しています。製品のpHは7.1 ± 0.2であり、2~25°Cで保存できます。インキュベーション温度は30~35℃、インキュベーション時間は7~14日です。本製品は培地100 mL入りボトル12本として供給されます。クロスコンタミネーションのリスクを最低限に抑え、汚染除去手順を最適化するセプタム付きスクリューキャップが付いています。
アプリケーション
液状チオグリコール酸培地(FTM)は、主に嫌気性菌の検出に用いられます。ただし、好気性菌の検出も可能です。QC生物には、クロストリジウム・スポロゲネス(ATCC 19404、ATCC 11437)、黄色ブドウ球菌(ATCC 6538)および緑膿菌(ATCC 9027)が含まれます。この培地は、メンブレンろ過または直接接種による無菌試験に使用されます。
無菌試験(メンブレンろ過および直接接種)
バイオバーデン試験
構成
セプタム付きスクリューキャップ
培地
液状チオグリコール酸
アナリシスノート
濁度は成長を示します
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
STBMFTM12:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Merckによるさまざまな容量の無菌培地に対する直接法医薬品および化粧品業界へのソリューション