Merck
STBMCTM12DP
Millipore
クリア・液状チオグリコール酸培地
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
別名:
CTM, Thioglyc.Med. (FTM) クリア, クリアFTM, クリアチオグリコール酸ブロス, チオグリコール酸B. 0.1L クリア, 液状チオグリコール酸培地(クリア)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
認証
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
形状
liquid
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
double packed of
ボトルの最大容量
125 mL
ボトルの容量
100 mL , filling Volume
入力
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
anaerobic bacteria
nonselective for
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
クリアチオグリコール酸培地には、標準的な液状チオグリコール酸培地(FTM)と同一の増殖促進作用があります。別の調製法により、わずかに混濁または濁りのあるFTMと比較して、視覚的な透明性が増しています。この培地の組成と増殖性能は、欧州薬局方(EP)2.6.1、米国薬局方(USP)71、および日本薬局方(JP)4.06に準拠しています。メルクの製造法は、培地の最高レベルの品質を保証しており、精度を改善し、誤った解釈と誤った結果のリスクを大きく低減させています。滅菌済みダブルTyvek®包装により、洗浄手順が合理化され、層流フード内でのクロスコンタミネーションリスクが最低限に抑えられ、アイソレーターチャンバーの効率的な汚染除去が確保されます。液体の外観は淡黄色の粘性のある液体で、≤1 cmのピンク色のリングが浮遊しています。 本品のpHは7.1±0.2であり、2~25℃で12か月間保存できます。インキュベーション温度は30~35℃、インキュベーション時間は7~14日です。製品1箱には、100mLの培地が12ボトル入っています。各ボトルには、クロスコンタミネーションのリスクを最低限に抑え、汚染除去手順を最適化するセプタム付きスクリューキャップが付いています。
アプリケーション
クリア・液状チオグリコール酸培地は、嫌気性菌の検出を目的としていますが、好気性菌も検出できます。この培地は、メンブランフィルター法または直接法による無菌試験に使用されます。QC生物は、Clostridium sporogenes (ATCC 19404)、Staphylococcus aureus (ATCC 6538)、およびPseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)などです。
無菌試験(メンブランフィルター法および直接法)
バイオバーデン試験
構成
セプタム付きスクリューキャップ
培地
クリア・液状チオグリコール酸
アナリシスノート
濁りが増殖の指標となります。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
STBMCTM12DP:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Merckによるさまざまな容量の無菌培地に対する直接法医薬品および化粧品業界へのソリューション