認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
liquid (ready-to-use)
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type blue crimp cap with septum
ready-to-use
包装
box of 10 or 70 bottles
ボトルの最大容量
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
nonselective for
保管温度
2-25°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
資料
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Merckによるさまざまな容量の無菌培地に対する直接法医薬品および化粧品業界へのソリューション