安全性情報
73145
Millipore
Yeast Autolysate
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
不純物
≤15% ash
強熱残分
≤15%
損失
≤5% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
molds
yeasts
詳細
自己溶解性酵母細胞(酵母菌属)から抽出したエキスを乾燥させたものです。アミノ態窒素のほか、ビタミン、特に水溶性ビタミンB複合体の優れた供給源としてお使いいただけます。数多くの培地や発酵ブロスで添加により培養産物の収率を高めることができますので、大量の培養を短時間で行う必要がある場合に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73145-500G-F:
73145-BULK-F:
73145-5KG-F:
73145-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.