Merck
Y2627
Sigma-Aldrich
2倍YT培地
EZMix Powder microbial growth medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
詳細
nutrient rich, quick dissolve, dust free formulation
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
組成
Inert binder (EZMix only), 0.6 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone (pancreatic digest of casein), 16 g/L
Yeast extract, 10 g/L
アプリケーション
agriculture
food and beverages
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
関連するカテゴリー
詳細
2倍YTは、 E. coliおよびM13バクテリオファージの培養に使用する標準微生物増殖培地です。 この栄養分に富んだ微生物ブロスには、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミンが低塩分処方で含まれています。
アプリケーション
M13バクテリオファージの非選択的培養、並びにクローニング用の大腸菌株、DNAプラスミドの産生、及び組換えタンパク質の産生に適しています。 適した抗生物質が添加される場合の選択的培養にも適しています。
特徴および利点
2xYT EZMix粉末を使用すると、以下が可能になります。
  • より安全な取り扱いとより速やかな混和のための、ほこりを含まない粒状の形態
  • より大きなパッケージサイズを使用することでスケールアップが簡単
  • 標準的な組成
再構成
31.6 gの粉末を1 Lの水に懸濁して撹拌してください。 121℃で15分間オートクレーブ滅菌します。 抗生物質など(必要な場合)を添加する前に冷却してください。
法的情報
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y2627-1KG:
Y2627-1KG-M:
Y2627-BULK:
Y2627-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shuang Yang et al.
eLife, 9 (2020-06-09)
Dynamic trafficking of G protein-coupled receptors (GPCRs) out of cilia is mediated by the BBSome. In concert with its membrane recruitment factor, the small GTPase ARL6/BBS3, the BBSome ferries GPCRs across the transition zone, a diffusion barrier at the base
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.