製品種目
BioReagent
形状
solution
不純物
DNase and RNase, none detected
適合性
suitable for electrophoresis
SMILES記法
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI Key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
トリス-ホウ酸-EDTAバッファーは、パルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)に使用されています。
TBE保存濃縮液を1倍TBEランニングバッファーにまで希釈すると、バッファーには89 mMのトリス-ホウ酸と2 mMのEDTAが含まれるようになり、pHは8.3です。 5倍または10倍の保存濃縮液も、PAGEゲルを作製するためにアクリルアミド/ビス-アクリルアミド保存溶液に添加できます。 最大の分解能を得るには、5 V/cm(装置の電極間の距離)未満の印加電圧を推奨します。
包装
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T4415-BULK:
T3069-1L-PW:
T4415-100ML-PW:
T4415-4L-PW:
T4415-VAR:
T4415PROC:
T4415-10L:4548173213057
T4415-1L:4548173213064
T3069-100ML-PW:
T4415-20L:4548173213088
T3411-500ML-PW:
T4415-PH:
T4415-4L:4548173213095
T4415-100ML:4548173213040
T4415-20L-PW:
T4415-200L:4548173213071
T3411-1L-PW:
T4415-1L-PW:
T4415-10L-PW:
T3038-1L-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.