Merck
SRE0062
Sigma-Aldrich
Tris-Borate EDTA Buffer, 10X Concentrate
別名:
TBE Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
品質水準
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
アプリケーション
Tris-Borate EDTA (TBE) buffer is commonly used in the electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels.
TBE buffer is recommended for resolution of RNA and DNA fragments smaller than 1500 bp.
物理的形状
10X TBE buffer stock solution contains 0.89 M Trizma(R) with 0.02 M EDTA adjusted to pH 8.3 with boric acid. Dilute with ultrapure water to 1X.
Notes: If precipitation is present in the 10X concentrated buffer, warm the bottle to 37 °C and mix until completely dissolved prior to dilution.
It is recommended 1X working solutions be filtered through a 0.2 mm filter before use.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRE0062-4L:4548173358017
SRE0062-VAR:
SRE0062-PH:
SRE0062-BULK:
SRE0062-1L:4548173358000
SRE0062PROC:
SRE0062-100ML:4548173357997
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)