フォーム
powder blend
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
DNase, RNase and NICKase, none detected
pH
8.1-8.5 (25 °C, 5 ×)
溶解性
water: 85.1 g/L, clear, colorless
適合性
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI Key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TBE保存濃縮液を1倍TBEランニングバッファーにまで希釈すると、バッファーには89 mMのトリス-ホウ酸と2 mMのEDTAが含まれるようになり、pHは8.3です。 5倍または10倍の保存濃縮液も、PAGEゲルを作製するためにアクリルアミド/ビス-アクリルアミド保存溶液に添加できます。 最大の分解能を得るには、5 V/cm(装置の電極間の距離)未満の印加電圧を推奨します。
It may be employed for the following studies:
- As buffer system for the evaluation of molecular weights of glycoproteins of ovalbumin, avidin and fetuin by sodium dodecyl sulfate-pore gradient electrophoresis.
- For the hemoglobin electrophoresis in starch gel.
- Preparation of buffer concentration gradient gel for the rapid determination of DNA sequence.
包装
調製ノート
再構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T3913-2L:4548173212821
T3913-5X1L:4548173212838
T3913-1L:4548173212814
T3913-2L-KC:
T3913-VAR:
T3913-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.