Merck
T9525
Sigma-Aldrich
トリス-ホウ酸-EDTAバッファー
working solution
別名:
TBEバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
形状
working solution
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, none detected
適合性
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI Key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TBEランニングバッファーは、DNAおよびRNAのポリアクリルアミドゲル電気泳動に最も多く使用されます。TBEは非変性または変性(7 M尿素)ゲルと共に使用します。 DNA自動化シーケンシングゲルにも日常的に使用されます。 TBEはアガロースゲルにも使用できますが、核酸回収のための調製用ゲルへの使用は推奨されません。
TBE保存濃縮液を1倍TBEランニングバッファーにまで希釈すると、バッファーには89 mMのトリス-ホウ酸と2 mMのEDTAが含まれるようになり、pHは8.3です。 5倍または10倍の保存濃縮液も、PAGEゲルを作製するためにアクリルアミド/ビス-アクリルアミド保存溶液に添加できます。 最大の分解能を得るには、5 V/cm(装置の電極間の距離)未満の印加電圧を推奨します。
包装
Supplied in dispenser with a spigot.
その他情報
89 mM Tris borate, pH approx. 8.3, containing 2 mM EDTA.
調製ノート
18 MΩの水で調製されています。
バイオテクノロジー性能試験済みのTrizma base(製品番号T6066)、分子生物学研究用ホウ酸(B6768)およびEDTA二ナトリウム塩(E5134)と混合して調製されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T9525-PH:
T9525PROC:
T9525-1GA:4548173348285
T9525-1GA-PW:
T9525-BULK:
T9525-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Seung-min Park et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15549-15554 (2009-09-01)
Nanofluidics represents a promising solution to problems in fields ranging from biomolecular analysis to optical property tuning. Recently a number of simple nanofluidic fabrication techniques have been introduced that exploit the deformability of elastomeric materials like polydimethylsiloxane (PDMS). These techniques
プロトコル
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.