詳細
10倍濃度の事前混合 TBE バッファーである箱入りのバッファーは、安定した10倍Tris-ホウ酸-EDTA(TBE)溶液で、0.2 μm孔径の膜でろ過しており、酵素および非酵素分解に耐性です。各ロットはヌクレアーゼやプロテアーゼ活性が無いことを試験済みであり、室温で簡単に保管できます。
アプリケーション
10倍濃度の事前混合 TBE バッファーである箱入りのバッファーは、電気泳動用の変性9.3 %ポリアクリルアミドゲルの調製に使用されています。
品質
現在の品質管理手順に従い、汚染物質、DNase および RNase を含まないことを確認しています。
物理的形状
無色透明溶液
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1125, 187-208 (2014-03-05)
Genome-wide analysis of gene expression has changed the RNA world. Recent techniques leading to this revolution have been the use of cross-linking and immunoprecipitation (CLIP) combined with high-throughput sequencing (HITS-CLIP) to determine sites on nascent mRNAs to which RNA-binding proteins