Merck
B3934
Supelco
ビウレット試薬
protein detection level 150-1,000 μg/mL
別名:
Micro Lowry, Onishi & Barr Modification
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
形状
liquid
品質水準
タンパク質検出レベルの測定範囲
150-1,000 μg/mL
保管温度
2-8°C
詳細
ビウレット試薬は、全タンパク質濃度の測定に使用されます。本試薬は、銅II(第二銅イオン)アルカリ溶液からなり、これは、ペプチド結合と相互作用し、540nmで測定される青色の付加物を形成します。ビウレット法は、ローリー法やFolin-Ciocalteu法などの他のタンパク定量法と比べると、感度は低いです。
アプリケーション
ビウレット試薬は、高圧熱加水分解ライセート(HPTH)、 カキの血リンパおよびClostridium cellulovorans(CBDclos)凝集体のタンパク質定量に使用されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B3934-BULK:
B3934-110ML-KC:
B3934-110ML:
B3934PROC:
B3934-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Production of volatile fatty acids by fermentation of waste activated sludge pre-treated in full-scale thermal hydrolysis plants
Morgan-Sagastume F, et al.
Bioresource Technology, 102(3), 3089-3097 (2011)
Proteins and Albumin
Roger LB
Laboratory Medicine, 45(1), e25?e41-e25?e41 (2014)
Bacterial inclusion bodies as potential synthetic devices for pathogen recognition and a therapeutic substance release
Talafova K, et al.
Microbial cell factories, 12(1), 16-16 (2013)
Non-lethal determination of sex and reproductive condition of Eastern oysters Crassostrea virginica Gmelin using protein profiles of hemolymph by Proteinchip textregistered and SELDI-TOF-MS technology
Li Y, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 309(1-4), 258-264 (2010)
A simplified method of quantitating protein using the biuret and phenol reagents.
S T Ohnishi et al.
Analytical biochemistry, 86(1), 193-200 (1978-05-01)