Merck
T1949
Sigma-Aldrich
Total Protein Reagent(総タンパク質試薬)
別名:
Biuret Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NC.07
品質水準
アプリケーション
Total Protein Reagent(総タンパク質試薬)はビウレットアッセイで使用されてきました。
総タンパク質試薬を用いて、540 nmの溶液中の総タンパク濃度を定量的かつ比色的に測定することができます。総タンパク質試薬は、すぐに使用できる液体として供給されます。
生物化学的/生理学的作用
ビウレットベースの総タンパク質試薬。アルカリ性試薬に含まれる銅イオンがタンパク質のペプチド結合と反応して、最大吸光度が540 nmの紫色を呈します。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T1949-VAR:
T1949PROC:
T1949-90ML:
T1949-BULK:
T1949-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stefano Cecchini et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(11) (2020-11-07)
Total antioxidant capacity (TAC) in healthy and dexamethasone-stressed hens was measured by applying four different spectrophotometric methods-the ferric reducing ability (FRAP) assay, the 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzotiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) radical cation decolorization assay, the free radical scavenging activity (FRSA), and the total
Determination of serum proteins by means of the biuret reagent.
Gornall, A. G., et al.,
The Journal of Biological Chemistry, 177, 759-759 (1949)
B T Doumas et al.
Clinical chemistry, 27(10), 1642-1650 (1981-10-01)
We developed a candidate Reference Method for measuring total serum protein by use of the biuret reaction. The method involves a previously described biuret reagent (Clin. Chem. 21: 1159, 1975) and Standard Reference Material (SRM) 927 bovine albumin (National Bureau
Systematic comparisons of various spectrophotometric and colorimetric methods to measure concentrations of protein, peptide and amino acid: detectable limits, linear dynamic ranges, interferences, practicality and unit costs.
Chutipongtanate S
Talanta, 98, 123-123 (2012)
Chad L Seewagen et al.
Conservation physiology, 8(1), coaa037-coaa037 (2020-05-12)
Non-native, invasive plants can impact birds by altering food sources, nesting substrates and other critical resources. Japanese barberry (Berberis thunbergii) is one of the most invasive, non-native woody plants in in the northeastern USA, and yet almost nothing is known