liquid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
[Cu+2].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)(O)O.[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)O.O
InChI
1S/C6H8O7.CH2O3.Cu.2Na.H2O4S.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;2-1(3)4;;;;1-5(2,3)4;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);(H2,2,3,4);;;;(H2,1,2,3,4);1H2/q;;+2;2*+1;;/p-4
InChI Key
QFKWSRIUZIYLCK-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-0690-5-500ML-J:
03-0690-2-25ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)