Merck
11-0100
Sigma-Aldrich
フェーリング試薬(B)
別名:
酒石酸ナトリウムカリウム四水和物溶液、塩基性, フェーリング試薬 II, 糖試験用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[K+].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
LJCNRYVRMXRIQR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11-0100-5-500ML-J:
11-0100-6-100ML-J:
試験成績書(COA)