341006
EDAC, Hydrochloride
EDAC HCl is a water-soluble derivative of carbodiimide useful for conjugating haptens to proteins and polypeptides. Used to modify NMDA receptors and as a condensing agent in peptide synthesis.
別名:
EDAC, Hydrochloride, EDCI, 1-Ethyl-3-(3ʹ-dimethylaminopropyl)carbodiimide, HCl
アッセイ
≥98% (titration)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white
溶解性
aqueous buffer: 2-5 mg/mL
water: 2-5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-11(8-9)7-5-6-10(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
FDXPUDRRFDHONO-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Richardson, A., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 1415.
Taniuchi, M., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 1950.
Chase, J.W., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 5480.
Williams, A., et al. 1981. J. Am. Chem. Soc.103, 7090.
Yamada, H., et al. 1981. Biochemistry20, 4836.
Thomas, J.O., et al. 1978. J. Mol. Biol.123, 149.
Ozawa, H. 1970. Biochemistry9, 2158.
Kopple, K.D., et al. 1962. J. Am. Chem. Soc.84, 4457.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Stomach,large intestine,lymph node
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
341006-300GM:
341006-0GM:
341006-120GM:
341006-5GM:
341006-1KG:
341006-25GM:
341006-GM:
341006-125GM:
試験成績書(COA)