Merck
8.51088
Sigma-Aldrich
TOTU
Novabiochem®
別名:
TOTU, O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,NÆ,NÆ-tetramethyluronium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17BF4N4O3
CAS番号:
分子量:
328.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
有効性
500-650 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
142-148 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1
InChI Key
FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
詳細
TOTU is an excellent alternative to HOBt-based coupling reagents such as HBTU and TBTU. It has high reactivity and is likely to have low allergenicity and low explosivity. The by-products of using this coupling reagent are water-soluble, making it an ideal choice for solution phase coupling reactions.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. Breipohl & W. Koenig, US patent 5166394.
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
文書ライブラリにアクセスする
資料
Novabiochem®ブランドは、in situ活性化のための高品質のカップリング試薬を幅広く提供しています。In situ活性化剤はハンドリングしやすく、立体障害のあるアミノ酸でも反応が速く、一般に副反応が起きにくいことから広く用いられています。
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.