Merck
43720
Sigma-Aldrich
N,N′-ジスクシンイミジルカルボナート
≥95.0% (NMR), for peptide synthesis
別名:
N-スクシンイミジルカルボナート, DSC, ジ(N-スクシンイミジル)カルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2O7
CAS番号:
分子量:
256.17
Beilstein:
1499137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-ジスクシンイミジルカルボナート, purum, ≥95.0% (NMR)
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥95.0% (NMR)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Carbonylations
不純物
~3% N-hydroxysuccinimide (NMR)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
imide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI Key
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N′-ジスクシンイミジルカルボナート(DSC)は以下の合成に使用できます。
  • アルコキシカルボニル化による第一級および立体障害型第二級アルコールから得られたさまざまなカルバマート誘導体。
  • ヒドロキシ官能基を介した4-ヒドロキシメチルポリスチレンと4-ヒドロキシメチル-3-ニトロベンズアミド樹脂から得られた活性カルボナート樹脂。
  • アザグリシニルジペプチドは、さまざまなアザペプチドの調製のための重要な中間体です。
以下の用途に使用されます。
  • 銅キレート化ピコリルアジド誘導体である5-(6-(アジドメチル)ニコチンアミド)ペンタン酸の2段階調製に。
  • ハプテンであるγ-ヒドロキシフェニルブタゾン(HPBZ)のヒドロキシル基を活性することにより、HPBZがヒト血清アルブミン(HSA)-免疫原と効果的に結合してハプテン-タンパク質結合体を形成できるようにするため。
その他情報
N-保護化アミノ酸などの酸のN-スクシンイミジルエステルの簡便な生成、尿素やカルバミン酸塩の合成など活性炭酸塩の生成、およびリガンドとタンパク質のカップリング(リシンを介する)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43720-VAR:
43720-5G:
43720-25G:
43720-BULK:
43720-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arun K Ghosh et al.
Tetrahedron letters, 33(20), 2781-2784 (1992-05-12)
An efficient and mild method for alkoxycarbonylation of amines is described, utilizing commercially available N,N'-disuccinimidyl carbonate.
T. Kokubo et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 606-606 (1987)
N. Nimura et al.
Analytical Chemistry, 58, 2372-2372 (1986)
Active carbonate resins for solid-phase synthesis through the anchoring of a hydroxyl function. Synthesis of cyclic and alcohol peptides
Alsina J, et al.
Tetrahedron Letters, 38(5), 883-886 (1997)
A.K. Ghosh et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2781-2781 (1992)