主要文書
8.14971
Sigma-Aldrich
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
for synthesis
別名:
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2O7
CAS番号:
分子量:
256.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
277-730-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
反応適合性
reaction type: Carbonylations
mp
188-191 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI Key
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3