Merck
14479
Sigma-Aldrich
Phalloidin-Atto 490LS
suitable for fluorescence
別名:
Atto 490LS-Phalloidin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥75.0% (HPLC)
品質水準
分子量
Mw 1466 g/mol
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile: water (1:1)
UV吸収
λ: 495-501 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaomeng Zhang et al.
Oncogene, 39(30), 5267-5281 (2020-06-21)
Melanoma is a deadly form of skin cancer that accounts for a disproportionally large proportion of cancer-related deaths in younger people. Compared with most other skin cancers, a feature of melanoma is its high metastatic capacity, although the mechanisms that