Merck
M0100000
マレイン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
cis-ブテン二酸, トキシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
maleic acid
メーカー/製品名
EDQM
mp
130-135 °C (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Maleic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0100000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4