Merck
1374500
USP
マレイン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
cis-ブテン二酸, トキシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
maleic acid
フォーム
crystalline powder
メーカー/製品名
USP
mp
130-135 °C (lit.)
溶解性
water: 788 g/L at 20 °C
1-propanol: freely soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: insoluble
methanol: freely soluble
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1374500-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Malic Acid
United States Pharmacopeia, 5869-5869 (2020)
Alanine
United States Pharmacopeia, 40(2), 101-101 (2020)
Fumaric Acid
United States Pharmacopeia, 46(6) (2022)
Aspartic Acid
United States Pharmacopeia, 42(2), 386-386 (2020)
Ela Lutwak et al.
Reproduction (Cambridge, England), 148(5), 507-517 (2014-08-15)
Similar expression to FGF (Sef or IL17-RD), is a tumor suppressor and an inhibitor of growth factors as well as of pro-inflammatory cytokine signaling. In this study, we examined the regulation of Sef expression by gonadotropins during ovarian folliculogenesis. In