安全性情報
8.14186
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
(70% solution in water) for synthesis
別名:
Hydroxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
pH:
0.1 (25 °C in H2O)
品質水準
フォーム
liquid
pH
0.1 (25 °C in H2O)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
10 °C
密度
1.262 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アプリケーション
  • Poly (lactic-co-glycolic acid)-based composite bone-substitute materials: Focuses on the use of glycolic acid in composite materials for bone substitution and its impact on mechanical properties and degradation performance (D Zhao, T Zhu, J Li, L Cui, Z Zhang, X Zhuang, J Ding - Bioactive Materials, 2021). Read more.
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 67.0 - 73.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.264
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8141869999:
8141861000:
IN28141860500:
IN2RCMG814186:
8141862501:
8141860501:
8141860000:
8141860521:
8141862521:
8141869025:
試験成績書(COA)