安全性情報
19-137
Sigma-Aldrich
酪酸ナトリウム
For use as a histone deacetylase inhibitor.
別名:
酪酸ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
輸送温度
wet ice
アプリケーション
酪酸ナトリウムは以下に使用されています:
  • ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)を阻害し、肝臓における線維芽細胞増殖因子21(FGF21)発現に対する影響を検討するため
  • 胚性幹細胞(ES)における脱アセチル化酵素活性を阻害して、mSin3A-HDAC複合体の酵素活性がNanog発現に不可欠であるかどうかを決定するため
  • 組織ホモジナイゼーション時の試薬として
  • クロマチン免疫沈降(ChIP)希釈バッファーのサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
酪酸ナトリウムは、短鎖脂肪酸であり、ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬です。おそらくDNA修復遺伝子の発現を増強することによって、ドーパミン作動性ニューロン細胞をα-シヌクレインを介した転写の調節不全とDNA損傷から保護します。酪酸ナトリウムは、遺伝子組換えチャイニーズハムスター卵巣(rCHO)細胞培養において、エリスロポエチン、組織プラスミノーゲン活性化因子、抗体、一酸化窒素合成酵素などの外来タンパク質の産生を促進する可能性があります。しかし、rCHO細胞培養における高濃度の酪酸ナトリウムは、アポトーシスを誘導することによって、細胞増殖に対して細胞毒性作用を示す可能性もあります。酪酸ナトリウムは、チオレドキシン1(Trx1)の発現をダウンレギュレートし、活性酸素種(ROS)の産生を刺激し、大腸癌(CRC)を含むさまざまな癌細胞の細胞増殖および遊走を阻害することにより、癌細胞の増殖を妨げます。
物理的形状
CH3CH2CH2COONa
保管および安定性
4°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
19-137:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Macrophage inflammatory protein-2: chromosomal regulation in rat small intestinal epithelial cells
Ohno, Y, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 10279-10284 (1997)
No Soo Kim et al.
Biotechnology and bioengineering, 78(2), 217-228 (2002-03-01)
Sodium butyrate (NaBu) can enhance the expression of genes controlled by some of the mammalian promoters, but it can also inhibit cell growth and induce cellular apoptosis. Thus, the beneficial effect of using a higher concentration of NaBu on a
Activation of the mouse cytokeratin A (endo A) gene in teratocarcinoma F9 cells by the histone deacetylase inhibitor Trichostatin A
Miyashita, T, et al
Febs Letters, 353, 225-229 (1994)
Isabel Paiva et al.
Human molecular genetics, 26(12), 2231-2246 (2017-04-04)
Alpha-synuclein (aSyn) is considered a major culprit in Parkinson's disease (PD) pathophysiology. However, the precise molecular function of the protein remains elusive. Recent evidence suggests that aSyn may play a role on transcription regulation, possibly by modulating the acetylation status
Wenqi Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 4691-4704 (2020-06-18)
Sodium butyrate (NaB) is a short-chain fatty acid which is produced by bacterial fermentation of nondigestible dietary fiber and has been reported to exert anti-tumor effects in many tumors including colorectal cancer (CRC). However, the role of thioredoxin-1 (Trx-1) in