由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IgG抗体は、血液や細胞外液に存在する最小サイズの抗体アイソタイプです。これらの抗体は、細菌感染やウイルス感染と戦うことができます。また、胎盤輸送、細胞表面受容体結合、補体活性化などの複数の機能の制御も行います。抗マウスIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体は、ELISA(PBST中希釈率1;200)に使用できます。また、ウェスタンブロッティングにも使用できます。ヤギ抗マウスIgGペルオキシダーゼ抗体は、マウスIgA、IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、およびIgM骨髄腫タンパク質と特異的に反応します。
IgG抗体は、血液や細胞外液に存在する最小サイズの抗体アイソタイプです。これらの抗体は、細菌感染やウイルス感染と戦うことができます。また、胎盤輸送、細胞表面受容体結合、補体活性化などの複数の機能の制御も行います。抗マウスIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体は、ELISA(PBST中希釈率1;200)に使用できます。また、ウエスタンブロッティングにも使用できます。ヤギ抗マウスIgGペルオキシダーゼ抗体は、マウスIgA、IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、およびIgM骨髄腫タンパク質と特異的に反応します。
免疫原
精製マウスIgG
アプリケーション
二次抗体としてHRP結合ヤギ抗マウスIgGをBSA/PBS中希釈率1:3000で使用したウエスタンブロット分析は、外膜小胞タンパク質に対してIgG抗体を検出するために実施されました。
抗マウスIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体(1: 300希釈)は、免疫組織化学的検査における二次抗体として使用できます。また、オクタロニー二重拡散法や免疫電気泳動にも使用できます。
抗マウスIgG(全分子)ペルオキシダーゼ抗体(1: 300希釈)は、免疫組織染色的検査における二次抗体として使用できます。また、オクタロニー二重拡散法や免疫電気泳動にも使用できます。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと保存剤を含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)。
調製ノート
Wilson, M.B.およびNakane, P.K.により報告された過ヨウ素酸法で作製しています(Wilson, M.B., and Nakane, P.K., in Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p 215 (1978))。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A5278-BULK:
A5278PROC:
A5278-2ML:4548173275246
A5278-1ML:4548173186207
A5278-.5ML:4548173275239
A5278-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 90(2), 519-528 (2006-01-25)
Oviduct epithelial cells are important for the nourishment and survival of ovulated oocytes and early embryos, and they respond to the steroid hormones estrogen and progesterone. Endocrine-disrupting polyhalogenated aromatic hydrocarbons (PHAH) are environmental toxins that act in part through the
Clinical chemistry, 34(3), 539-543 (1988-03-01)
Hybridomas obtained by fusing the spleen cells of BALB/c female mice hyperimmunized with heat-killed yeast-form cells of Candida albicans NIH B-792 strain and a mouse myeloma cell line, P3X63Ag8.653, produced antibodies to beta-1,2-linked oligomannosyl residues in the phosphomannan-protein complex of
Journal of medical microbiology, 52(Pt 2), 121-125 (2003-01-25)
A mAb against the NadA protein from Neisseria meningitidis strain 3006 (serosubtype B : 2b : P1.2 : P5.2,8) demonstrated strong bactericidal activity against Brazilian epidemic serogroup B strain N44/89 (B : 4,7 : P1.19,15 : P5.5,7) and a serogroup
Scientific reports, 8(1), 9539-9539 (2018-06-24)
Molecular research on mycobacteria relies on a multitude of tools for the genetic manipulation of these clinically important bacteria. However, a uniform set of vectors allowing for standardized cloning procedures is not available. Here, we developed a versatile series of
Endocrinology, 155(7), 2391-2401 (2014-05-16)
Mutations in the PCSK1 gene encoding prohormone convertase 1/3 (PC1/3) are strongly associated with obesity in humans. The PC1/3(N222D) mutant mouse thus far represents the only mouse model that mimics the PC1/3 obesity phenotype in humans. The present investigation addresses