Merck
H0146
Sigma-Aldrich
ウマ血清
liquid
別名:
血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物:
horse serum
無菌性:
non-sterile
フォーム:
liquid
輸送温度:
dry ice
由来生物
horse serum
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
liquid
含みます
preservative
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウマ血清の均一性は、ウシ胎児血清と仔ウシ血清の中間で、ポリアミンオキシダーゼ値が低いです。
ウマ血清は、正常なドナー群からプールしています。
アプリケーション
ウマ血清は、大脳皮質神経−膠細胞を培養する最少培地や、ラット副腎髄質褐色細胞腫由来PC12細胞用のRPMI-40培地の補助培地として用いられています。フロリダマナティー脳切片の免疫組織染色にも使用されています。
正常なウマ血清は、イムノアッセイのブロッキング剤及び対照として使用することがあります。免疫組織化学及び免疫細胞化学のため、様々な研究で10%ウマ血清をブロッキング剤として使用しました
免疫染色では非特異的抗体結合ブロックにウマ血清を使用しました。
生物化学的/生理学的作用
ウマ血清は、細胞培養試験での成長因子や成長ホルモンとして、ウシ血清の代替になります。ウマ血清は、線維芽細胞の分化と細胞外基質(ECM)およびサイトカインの合成を刺激します
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H0146PROC:
H0146-VAR:
H0146-PH:
H0146-10ML-PW:
H0146-5ML-PW:
H0146-5ML:
H0146-BULK:
H0146-10ML:
H0146-VAR-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sevoflurane protects rat mixed cerebrocortical neuronal-glial cell cultures against transient oxygen-glucose deprivation: involvement of glutamate uptake and reactive oxygen species
Canas PT, et al.
Anesthesiology, 105(5), 990-990 (2006)
Coexpression of fractalkine and its receptor in normal human endometrium and in endometrium from users of progestin-only contraception supports a role for fractalkine in leukocyte recruitment and endometrial remodeling
Hannan NJ et al
J. Clin. Endocr., 89, 6119-6129 (2004)
Neuron types in the presumptive primary somatosensory cortex of the Florida manatee (Trichechus manatus latirostris)
Reyes LD, et al.
Brain, behavior and evolution, 86(3-4), 210-231 (2015)
Jemma Evans et al.
PloS one, 7(12), e53098-e53098 (2013-01-10)
Synchronous development of the endometrium (to achieve a receptive state) and of the embryo is essential for successful implantation and ongoing pregnancy. Endometrial receptivity exists only for a finite time in a menstrual cycle and the endometrium is refractory to
Hepcidin mediates transcriptional changes in ferroportin mRNA in differentiated neuronal-like PC12 cells subjected to iron challenge
Helgudottir S, et al.
Molecular Neurobiology, 56(4), 2362-2374 (2019)
プロトコル
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies