由来生物
horse serum
品質水準
無菌性
sterile-filtered
組成
hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
その他情報
調製ノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
12449C-100ML:
12449C-3000ML:
12449C-BULK:
12449C-1B:
12449C-90B:
12449C-500ML:
12449C-1000ML:
12449C-1L:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。