Merck
12133C
Sigma-Aldrich
Bovine Calf Serum
for cell culture, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
仔ウシ血清, 子牛血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
bovine (calf)
品質水準
無菌性
sterile-filtered
タイプ
for cell culture
組成
hemoglobin, ≤35 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
動物血清は、多くの細胞タイプがin vitroで最適な増殖を示すよう、基礎培地の組成に栄養を補うために一般的に使用されます。仔ウシ血清(BCS)は、12カ月齢未満の仔ウシから採取します。この血清には、ウシ胎児血清(FBS)の約2倍のタンパク質が含まれます。BCSはさまざまな哺乳類細胞株の増殖を促進すると考えられ、コスト効率の高いFBSの代替物としてしばしば使用されます。
アプリケーション
ウイルス、ヘリコバクターピロリ、熱帯熱マラリア原虫の増殖に使用します。
仔ウシ血清は、下記の細胞の増殖のための、基礎培地の栄養補助剤として使用されています:
  • 回腸のパイエル板の免疫担当細胞
  • マウス骨格筋芽細胞
  • 卵巣細胞株
  • ウシ網膜周皮細胞
仔ウシ血清は、下記の細胞を増殖させるための基礎培地の栄養補助剤として使用されています:
  • 回腸のパイエル板の免疫担当細胞
  • マウス骨格筋芽細胞
  • 卵巣細胞株
  • ウシ網膜周皮細胞
生物化学的/生理学的作用
動物血清は、多くの細胞タイプがin vitroで最適な増殖を示すよう、基礎培地の組成に栄養を補うために一般的に使用されます。仔ウシ血清(BCS)は、12カ月齢未満の仔ウシから採取します。この血清には、ウシ胎児血清(FBS)の約2倍のタンパク質が含まれます。BCSはさまざまな哺乳類細胞株の増殖を促進すると考えられ、コスト効率の高いFBSの代替物としてしばしば使用されます。
試験法
エンドトキシン試験済み
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12133C-BULK:
12133C-1000ML:
12133C-500ML:
12133C-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The effect
of in vivo exposure to zearalenone on cytokine secretion by Th1 and Th2 lymphocytes in porcine Peyer?s patches after in vitro stimulation with LPS
Obremski K
Polish Journal of Veterinary Sciences, 17(4), 625-632 (2014)
Sung Soo Kim et al.
Journal of Korean medical science, 17(3), 302-306 (2002-06-18)
In vitro subcultures of bacteria can lead to genetic and phenotypic changes. This study aimed at investigating the effect of repeated subcultures on the adhesion, motility, cytotoxicity, and gastric inflammation caused by Helicobacter pylori. H.pylori SS1 strain was subcultured 64
D V Young et al.
In vitro, 16(11), 949-957 (1980-11-01)
Simian virus 40-transformed 3T3 cells are dependent on serum for survival and growth. This growth activity can be separated on a pH 2 Sephadex G100 column into two fractions: a high molecular weight activity and a low molecular weight substance
Coculture Assays
for Endothelial Cells-Mural Cells Interactions
Sanchez Palencia DM, et al.
Tumor, 35-47 (2016)
Coculture Assays for Endothelial Cells-Mural Cells Interactions
Tumor Angiogenesis Assays, 35-47 (2016)
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。