由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Select
フォーム
liquid
組成
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
アナリシスノート
- エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
- 細菌、ウイルスおよびマイコプラズマの有無について試験済み
- 無菌条件下で0.1ミクロンの膜を用いて3回ろ過。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F0392-VAR:
F0392-100ML:
F0392-500ML:
F0392-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
細胞培養にウシ胎児(または子ウシ)血清を使用する際の基本と、調達や規制が細胞アッセイ用血清の価格にどのように影響するのかご確認ください。
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。
プロトコル
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
関連コンテンツ
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
メルクのウシ胎児血清(FBS)のポートフォリオから、お客様のニーズとご予算に合う最適なFBSをお探しください。血清サンプルのご依頼。