由来生物
Porcine
品質水準
無菌性
sterile-filtered
組成
hemoglobin, ≤50 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤50 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Porcine Serum is commonly used as a media supplement in virus and mycoplasma production applications, as well as certain specialized applications.
調製ノート
アナリシスノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12736C-20B:
12736C-BULK:
12736C-PH:
12736C-1000ML:
12736C-1B:
12736C-1LPREHI:
12736C-93.75B:
12736CPROC:
12736C-3000ML:
12736C-1L:
12736C-10003369:
12736C-VAR:
12736C-500ML:
12736C-100B:
12736C-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。