詳細
血漿は、血液とリンパ液の液体部分であり、その容積の約半分を占めています。血漿には細胞が存在せず、血清とは異なり凝固していません。血漿中に認められるより一般的なタンパク質には、アルブミンとプレアルブミン、α1-酸性糖タンパク質、トランスフェリン、リポタンパク質(HDL、LDLおよびVLDL)、免疫グロブリン、補体タンパク質および凝固タンパク質(トロンビン、プラスミノーゲン、フィブリノーゲン)があります。クエン酸血漿には、抗凝固剤としてクエン酸塩(0.8%クエン酸ナトリウム)が含まれています。
血漿には、多様な機能を有する様々なタンパク質が含まれています。血漿タンパク質の主な機能として、コロイド浸透圧、pHおよび電解質バランスの維持;身体の様々な器官への金属イオン、脂肪酸、ステロイド、ホルモンおよび医薬品の輸送;組織栄養のためのアミノ酸源としての使用;止血および血栓形成阻止;細胞活性の制御およびホルモンシグナル伝達を介した機能;ならびに抗体および補体成分の作用による侵入に対する防御が挙げられます。
血漿には、多様な機能を有する様々なタンパク質が含まれています。血漿タンパク質の主な機能として、コロイド浸透圧、pHおよび電解質バランスの維持;身体の様々な器官への金属イオン、脂肪酸、ステロイド、ホルモンおよび医薬品の輸送;組織栄養のためのアミノ酸源としての使用;止血および血栓形成阻止;細胞活性の制御およびホルモンシグナル伝達を介した機能;ならびに抗体および補体成分の作用による侵入に対する防御が挙げられます。
調製ノート
この製品は、プールされたマウス血液から調製されます。抗凝固剤として0.8%クエン酸ナトリウムが含有されています。これは抗凝固剤(9:1)を用いて採取された全血から調製され、遠心分離により細胞および細胞破片が除去されます。凝固を検査し、製品中の凝固因子に活性があることが示されます。ただし、存在する他の酵素が未変性かまたは変性しているかを判断するための分析は行われません。得られた血漿は、孔径0.45 μmのフィルターでろ過され、指定の容量から凍結乾燥されます。
抗凝固剤(9:1)を用いて採取、プール、遠心分離された全血。得られた血漿は、孔径0.45 μmのフィルターでろ過され、指定の容量から凍結乾燥されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P9275-PH:
P9275-VAR:
P9275PROC:
P9275-BULK:
P9275-1ML:
P9275-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
British journal of pharmacology, 158(5), 1236-1247 (2009-09-30)
The immunomodulatory effects of alpha-fetoprotein (AFP) on lymphocytes and macrophages have been described in vitro and in vivo. Recombinant forms of human AFP have been proposed as potential therapeutic entities for the treatment of autoimmune diseases. We examined the effects
Nature, 589(7843), 597-602 (2020-12-29)
Isoprenoids are vital for all organisms, in which they maintain membrane stability and support core functions such as respiration1. IspH, an enzyme in the methyl erythritol phosphate pathway of isoprenoid synthesis, is essential for Gram-negative bacteria, mycobacteria and apicomplexans2,3. Its